trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl, trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)
D4797-1G D4797-5G
TCIAD4797-1GEA 270 NOK
TCIAD4797-1G TCIAD4797-5G
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Formel: C₂₁H₃₀F₂
MW: 320,468 g/mol
MDL nummer: MFCD09838997
CAS-nummer: 82832-57-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C