1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,5-Difluoro-4-nitrotoluene
D4806-1G D4806-5G
TCIAD4806-1GEA 460 NOK
TCIAD4806-1G TCIAD4806-5G
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,1169 g/mol
MDL nummer: MFCD06200905
CAS-nummer: 141412-60-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %