3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Dibromobenzotrifluoride, 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
D4807-5G D4807-25G
TCIAD4807-5GEA 540 NOK
TCIAD4807-5G TCIAD4807-25G
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formel: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,90 g/mol
MDL nummer: MFCD00526219
CAS-nummer: 401-84-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %