4,6-Dibromodibenzothiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,6-Dibromodibenzo[b,d]thiophene
D4822-200MG D4822-1G
TCIAD4822-200MGEA 515 NOK
TCIAD4822-200MG TCIAD4822-1G
4,6-Dibromodibenzothiophene ≥98.0% (by GC)
4,6-Dibromodibenzothiophene
Formel: C₁₂H₆Br₂S
MW: 342,048 g/mol
MDL nummer: MFCD18451473
CAS-nummer: 669773-34-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C