Acetal 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,1-Diethoxyethane, Acetaldehyde diethyl acetal
102220010 102220050 102222500
ACRO102220010EA 2550 NOK
ACRO102220010 ACRO102220050 ACRO102222500
Acetal 99%
Acetal
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 102,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –100 °C
Tetthet: 0,825 g/cm³
Flash punkt: –21 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009243
CAS-nummer: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
FN: 1088
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,00040
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l
GC ≥98.5 %