7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 7,8-Dimethoxy-1H-benzo[d]azepin-2(3H)-one, 1,3-Dihydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one
D4824-1G D4824-5G
TCIAD4824-1GEA 660 NOK
TCIAD4824-1G TCIAD4824-5G
7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one ≥98.0% (by GC)
7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,2400 g/mol
MDL nummer: MFCD02091565
CAS-nummer: 73942-87-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C