3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Bis(acetylacetone), 1,1,2,2-Tetraacetylethane, 3,4-Diacetylhexane-2,5-dione
D4826-200MG D4826-1G
TCIAD4826-200MGEA 1300 NOK
TCIAD4826-200MG TCIAD4826-1G
3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione ≥98.0% (by GC)
3,4-Diacetyl-2,5-hexanedione
Formel: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Kokepunkt: 122°C
MDL nummer: MFCD00031531
CAS-nummer: 5027-32-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C