3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole
D4830-5G D4830-1G
TCIAD4830-5GEA 3625 NOK
TCIAD4830-5G TCIAD4830-1G
3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole
Formel: C₂₀H₂₃Br₂N
MW: 437,22 g/mol
MDL nummer: MFCD18252907
CAS-nummer: 173063-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83c44a529b68b4b287b4aba8055c0f5887d404d4&vid=83c44a529b68b4b287b4aba8055c0f5887d404d4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %