2,7-Dibromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,7-Dibromo-9-phenyl-9H-carbazole
D4832-200MG D4832-1G
TCIAD4832-200MGEA 445 NOK
TCIAD4832-200MG TCIAD4832-1G
2,7-Dibromo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by GC)
2,7-Dibromo-9-phenylcarbazole
Formel: C₁₈H₁₁Br₂N
MW: 401,10 g/mol
MDL nummer: MFCD28147705
CAS-nummer: 444796-09-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C