2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4837-1G D4837-5G
TCIAD4837-1GEA 395 NOK
TCIAD4837-1G TCIAD4837-5G
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Kokepunkt: 83°C
Flash punkt: 107°C
MDL nummer: MFCD00042251
CAS-nummer: 71653-64-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e5907e39ae61772b43a0ca97ed47d89b234a83e&vid=4e5907e39ae61772b43a0ca97ed47d89b234a83e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %