5,6-Dibromo-1-hexene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4844-1G D4844-5G
TCIAD4844-1GEA 1025 NOK
TCIAD4844-1G TCIAD4844-5G
5,6-Dibromo-1-hexene ≥96.0% (by GC)
5,6-Dibromo-1-hexene
Formel: C₆H₁₀Br₂
MW: 241,95 g/mol
Kokepunkt: 55°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00041698
CAS-nummer: 4285-48-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %