2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone
D4849-1G D4849-5G
TCIAD4849-1GEA 220 NOK
TCIAD4849-1G TCIAD4849-5G
2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Kokepunkt: 136°C
MDL nummer: MFCD00008729
CAS-nummer: 2040-04-2
EINECS: 218-034-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C