2,4-Dimethoxybenzaldehyde oxime ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Dimethoxybenzaldoxime
D4851-5G D4851-25G
TCIAD4851-5GEA 580 NOK
TCIAD4851-5G TCIAD4851-25G
2,4-Dimethoxybenzaldehyde oxime ≥95.0% (by GC)
2,4-Dimethoxybenzaldehyde oxime
Formel: C₉H₁₁NO₃
MDL nummer: MFCD00082783
CAS-nummer: 31874-34-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C