2,3-Dimethoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D4853-25G D4853-5G
TCIAD4853-25GEA 1925 NOK
TCIAD4853-25G TCIAD4853-5G
2,3-Dimethoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
MDL nummer: MFCD00001784
CAS-nummer: 5653-62-3
EINECS: 227-097-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C