2,4-Dimetoksybensonitril ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D4854-5G D4854-25G
TCIAD4854-5GEA 380 NOK
TCIAD4854-5G TCIAD4854-25G
2,4-Dimetoksybensonitril ≥99.0% (by GC)
2,4-Dimetoksybensonitril
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
MDL nummer: MFCD00001786
CAS-nummer: 4107-65-7
EINECS: 223-886-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80b2d28acf03c3500abee4bc0dccc21f4816eb0f&vid=80b2d28acf03c3500abee4bc0dccc21f4816eb0f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C