3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,4-Difluoro-4'-(trans-4-ethylcyclohexyl)biphenyl
D4859-5G D4859-25G
TCIAD4859-5GEA 795 NOK
TCIAD4859-5G TCIAD4859-25G
3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl
Formel: C₂₀H₂₂F₂
MW: 300,393 g/mol
MDL nummer: MFCD12828121
CAS-nummer: 134412-18-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C