trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (trans,trans)-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
D4872-1G D4872-5G
TCIAD4872-1GEA 515 NOK
TCIAD4872-1G TCIAD4872-5G
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-vinylbicyclohexyl
Formel: C₂₀H₂₆F₂
MW: 304,425 g/mol
MDL nummer: MFCD09842838
CAS-nummer: 142400-92-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C