3,3-(Diphenyl)acrylonitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,3-Diphenylacrylonitrile
D4873-200MG D4873-1G
TCIAD4873-200MGEA 660 NOK
TCIAD4873-200MG TCIAD4873-1G
3,3-(Diphenyl)acrylonitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3,3-(Diphenyl)acrylonitrile
Formel: C₁₅H₁₁N
MW: 205.26 g/mol
Kokepunkt: 131°C
MDL nummer: MFCD00045630
CAS-nummer: 3531-24-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C