1,5-Diethynyl-2,4-dimethylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4878-1G D4878-5G
TCIAD4878-1GEA 1375 NOK
TCIAD4878-1G TCIAD4878-5G
1,5-Diethynyl-2,4-dimethylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,5-Diethynyl-2,4-dimethylbenzene
Formel: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
CAS-nummer: 1379822-09-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C