4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
N-(4,5-Dichloro-2-nitrophenyl)acetamide
D4907-5G
D4907-25G
TCIAD4907-5GEA
905
NOK
TCIAD4907-5G
TCIAD4907-25G
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide ≥97.0% (by GC)
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide
Formel:
C₈H₆Cl₂N₂O₃ MW: 249,0508 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00024301 CAS-nummer: 5462-30-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 124.0 to 128.0 deg-C |