2,3-Difluoro-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]anisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,3-Difluoro-1-methoxy-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]benzene
D4909-1G D4909-5G
TCIAD4909-1GEA 580 NOK
TCIAD4909-1G TCIAD4909-5G
2,3-Difluoro-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]anisole ≥98.0% (by GC)
2,3-Difluoro-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]anisole
Formel: C₁₇H₂₄F₂O₂
MW: 298,37 g/mol
CAS-nummer: 1373116-00-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 50.0 to 55.0 deg-C