3,6-Dibromo-9-(triphenylen-2-yl)carbazole ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
D4910-200MG D4910-1G
TCIAD4910-200MGEA 1325 NOK
TCIAD4910-200MG TCIAD4910-1G
3,6-Dibromo-9-(triphenylen-2-yl)carbazole ≥98.0% (by HPLC)
3,6-Dibromo-9-(triphenylen-2-yl)carbazole
Formel: C₃₀H₁₇Br₂N
MW: 551,28 g/mol
CAS-nummer: 1351870-16-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %