trans-4'-(3,4-Difluorophenyl)bicyclohexyl-4-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-4'-(3,4-Difluorophenyl)-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-one
D4911-1G D4911-5G
TCIAD4911-1GEA 650 NOK
TCIAD4911-1G TCIAD4911-5G
trans-4'-(3,4-Difluorophenyl)bicyclohexyl-4-one ≥98.0% (by GC)
trans-4'-(3,4-Difluorophenyl)bicyclohexyl-4-one
Formel: C₁₈H₂₂F₂O
MW: 292,37 g/mol
MDL nummer: MFCD26143179
CAS-nummer: 147622-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e09f6c76ea201bea2250f3f48b7f709e5c2085bd&vid=e09f6c76ea201bea2250f3f48b7f709e5c2085bd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C