1,4-Di(1-pyrenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,1'-(1,4-Phenylene)bispyrene, 1,4-Di(pyren-1-yl)benzene
D4922-200MG D4922-1G
TCIAD4922-200MGEA 795 NOK
TCIAD4922-200MG TCIAD4922-1G
1,4-Di(1-pyrenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,4-Di(1-pyrenyl)benzene
Formel: C₃₈H₂₂
MW: 478,59 g/mol
MDL nummer: MFCD12022457
CAS-nummer: 475460-77-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%