2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
D4923-5G D4923-25G
TCIAD4923-5GEA 435 NOK
TCIAD4923-5G TCIAD4923-25G
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formel: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Kokepunkt: 258°C
MDL nummer: MFCD00041048
CAS-nummer: 6590-97-2
FN: 1760
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %