5,6-Dichloro-1H-indole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5,6-Dichloroindole
D4924-1G D4924-5G
TCIAD4924-1GEA 2300 NOK
TCIAD4924-1G TCIAD4924-5G
5,6-Dichloro-1H-indole ≥98.0% (by GC)
5,6-Dichloro-1H-indole
Formel: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,0400 g/mol
MDL nummer: MFCD01075036
CAS-nummer: 121859-57-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C