3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,2-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene, 3,4-Dichlorophenyl Isothiocyanate
D4926-5G D4926-25G
TCIAD4926-5GEA 580 NOK
TCIAD4926-5G TCIAD4926-25G
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formel: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Kokepunkt: 148°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037828
CAS-nummer: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
FN: 1760
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %