3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
D4931-200MG D4931-1G
TCIAD4931-200MGEA 890 NOK
TCIAD4931-200MG TCIAD4931-1G
3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine
Formel: C₃₇H₂₁N
MW: 479,58 g/mol
CAS-nummer: 1246467-58-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %