2,7-Di(1-pyrenyl)-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
D4932-200MG D4932-1G
TCIAD4932-200MGEA 1025 NOK
TCIAD4932-200MG TCIAD4932-1G
2,7-Di(1-pyrenyl)-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC)
2,7-Di(1-pyrenyl)-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formel: C₅₇H₃₂
MW: 716,88 g/mol
MDL nummer: MFCD12022456
CAS-nummer: 886456-80-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%