α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,5-Difluorobenzotrifluoride
D4933-1G D4933-5G
TCIAD4933-1GEA 300 NOK
TCIAD4933-1G TCIAD4933-5G
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene
Formel: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Kokepunkt: 108°C
Smeltepunkt: –14°C
MDL nummer: MFCD00042494
CAS-nummer: 393-38-4
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %