4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(Difluoromethoxy)-4-methylbenzene
D4936-1G D4936-5G
TCIAD4936-1GEA 650 NOK
TCIAD4936-1G TCIAD4936-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0% (by GC)
4-(Difluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₈F₂O
MW: 158,15 g/mol
Kokepunkt: 167°C
MDL nummer: MFCD00042253
CAS-nummer: 1583-83-1
EINECS: 216-434-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %