2,6-Dibromo-N,N'-di-n-octyl-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,9-Dibromo-2,7-dioctylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone
D4946-1G D4946-5G
TCIAD4946-1GEA 4425 NOK
TCIAD4946-1G TCIAD4946-5G
2,6-Dibromo-N,N'-di-n-octyl-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (by HPLC)
2,6-Dibromo-N,N'-di-n-octyl-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide
Formel: C₃₀H₃₆Br₂N₂O₄
MW: 648,44 g/mol
MDL nummer: MFCD29472527
CAS-nummer: 926643-78-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %