4-(Difluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D4955-1G D4955-5G
TCIAD4955-1GEA 405 NOK
TCIAD4955-1G TCIAD4955-5G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₂NO
MW: 169,1282 g/mol
MDL nummer: MFCD00085006
CAS-nummer: 90446-25-6
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C