α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)benzene, p-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
D4956-1G D4956-5G
TCIAD4956-1GEA 515 NOK
TCIAD4956-1G TCIAD4956-5G
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Kokepunkt: 52°C
MDL nummer: MFCD00085007
CAS-nummer: 3447-53-8
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %