6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4967-1G D4967-5G
TCIAD4967-1GEA 500 NOK
TCIAD4967-1G TCIAD4967-5G
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98.0% (by GC)
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₃Br₂N₃
MW: 276,92 g/mol
MDL nummer: MFCD08460056
CAS-nummer: 63744-22-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C