9-(3,5-Dibromophenyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9-(3,5-Dibromophenyl)-9H-carbazole
D4978-200MG D4978-1G
TCIAD4978-200MGEA 755 NOK
TCIAD4978-200MG TCIAD4978-1G
9-(3,5-Dibromophenyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
9-(3,5-Dibromophenyl)carbazole
Formel: C₁₈H₁₁Br₂N
MW: 401,10 g/mol
MDL nummer: MFCD27939624
CAS-nummer: 750573-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1613cad966c59e61a6f467410e67963ca3a5d89&vid=d1613cad966c59e61a6f467410e67963ca3a5d89&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C