3-(3,5-Dibromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4979-200MG D4979-1G
TCIAD4979-200MGEA 865 NOK
TCIAD4979-200MG TCIAD4979-1G
3-(3,5-Dibromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
3-(3,5-Dibromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formel: C₂₄H₁₅Br₂N
MW: 477,20 g/mol
MDL nummer: MFCD22571691
CAS-nummer: 1345021-52-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C