1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4983-1G D4983-5G
TCIAD4983-1GEA 515 NOK
TCIAD4983-1G TCIAD4983-5G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,8849 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09835192
CAS-nummer: 156682-52-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %