1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
D4990-5G D4990-25G
TCIAD4990-5GEA 445 NOK
TCIAD4990-5G TCIAD4990-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate
Formel: C₁₁H₈F₁₂O₂
MW: 400,17 g/mol
Kokepunkt: 112°C
Flash punkt: 104°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00080658
CAS-nummer: 2261-99-6
EINECS: 218-863-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %