(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (11bS)-N,N-Bis[(1S)-1-phenylethyl]dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine
D4995-200MG D4995-1G
TCIAD4995-200MGEA 1625 NOK
TCIAD4995-200MG TCIAD4995-1G
(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine ≥98.0% (by HPLC)
(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
Formel: C₃₆H₃₀NO₂P
MW: 539,61 g/mol
MDL nummer: MFCD04117688
CAS-nummer: 209482-27-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2136d36919aa52009d3e843be5197f799504fbaa&vid=2136d36919aa52009d3e843be5197f799504fbaa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Elemental analysis (Nitrogen) 2.20 to 3.00 %