3,3''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,3''-Dibromo-o-terphenyl
D4997-200MG D4997-1G
TCIAD4997-200MGEA 1275 NOK
TCIAD4997-200MG TCIAD4997-1G
3,3''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
3,3''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₂Br₂
MW: 388,10 g/mol
MDL nummer: MFCD28138090
CAS-nummer: 95918-90-4
FN: 3152
ADR: 9,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C