4,4''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4''-Dibromo-o-terphenyl
D4998-200MG D4998-1G
TCIAD4998-200MGEA 1025 NOK
TCIAD4998-200MG TCIAD4998-1G
4,4''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
4,4''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₂Br₂
MW: 388,10 g/mol
MDL nummer: MFCD28138092
CAS-nummer: 24253-43-8
FN: 3152
ADR: 9,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C