3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,3''-Dibromo-m-terphenyl
D4999-200MG D4999-1G
TCIAD4999-200MGEA 650 NOK
TCIAD4999-200MG TCIAD4999-1G
3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (by GC)
3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₂Br₂
MW: 388,10 g/mol
Kokepunkt: 225°C
MDL nummer: MFCD28138089
CAS-nummer: 95962-62-2
FN: 3152
ADR: 9,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %