1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,6-Dibromo-m-xylene
D5004-5G D5004-25G
TCIAD5004-5GEA 770 NOK
TCIAD5004-5G TCIAD5004-25G
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0% (by GC)
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Formel: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Kokepunkt: 256°C
MDL nummer: MFCD00154984
CAS-nummer: 615-87-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C