4,5-Dibromoveratrole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,2-Dibromo-4,5-dimethoxybenzene, 4,5-Dibromoveratrole
D5019-5G D5019-25G
TCIAD5019-5GEA 460 NOK
TCIAD5019-5G TCIAD5019-25G
4,5-Dibromoveratrole ≥98.0% (by GC)
4,5-Dibromoveratrole
Formel: C₈H₈Br₂O₂
MW: 295,96 g/mol
MDL nummer: MFCD00014894
CAS-nummer: 37895-73-1
EINECS: 253-705-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d4e0a39c72b44c5ffa4e1ff336c9953190e877&vid=11d4e0a39c72b44c5ffa4e1ff336c9953190e877&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C