1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D5029-1G D5029-5G
TCIAD5029-1GEA 675 NOK
TCIAD5029-1G TCIAD5029-5G
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (by GC)
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Formel: C₁₈H₂₆Si₂
MW: 298,58 g/mol
Kokepunkt: 140°C
CAS-nummer: 1379822-08-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C