2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Dicyclohexyl(2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methyl-)-1,1'-biphenyl, MePhos, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methylbiphenyl
D5035-1G D5035-5G
TCIAD5035-1GEA 1325 NOK
TCIAD5035-1G TCIAD5035-5G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl ≥97.0% (by GC)
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Formel: C₂₅H₃₃P
MW: 364,513 g/mol
MDL nummer: MFCD03094577
CAS-nummer: 251320-86-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C