Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Dicyclohexylphosphino-2’,6’-dimethoxybiphenyl, SPhos, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxybiphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl
D5036-1G D5036-5G
TCIAD5036-1GEA 525 NOK
TCIAD5036-1G TCIAD5036-5G
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine ≥98.0% (by HPLC)
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine
Formel: C₂₆H₃₅O₂P
MW: 410,53 g/mol
MDL nummer: MFCD05861611
CAS-nummer: 657408-07-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60ef8533958cad86bd8ea561800fb5f2b39837f&vid=d60ef8533958cad86bd8ea561800fb5f2b39837f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C