2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: XPhos, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',4',6'-triisopropylbiphenyl
D5038-1G D5038-5G
TCIAD5038-1GEA 570 NOK
TCIAD5038-1G TCIAD5038-5G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by GC)
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl
Formel: C₃₃H₄₉P
MW: 476,72 g/mol
MDL nummer: MFCD04117682
CAS-nummer: 564483-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e41bb91d125f31dcfcab6e78aa5ac92becefbb&vid=f5e41bb91d125f31dcfcab6e78aa5ac92becefbb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C