2,2-Difluoroethyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,2-Difluoroethylacetate
D5040-5G D5040-25G
TCIAD5040-5GEA 2025 NOK
TCIAD5040-5G TCIAD5040-25G
2,2-Difluoroethyl acetate ≥98.0% (by GC)
2,2-Difluoroethyl acetate
Formel: C₄H₆F₂O₂
MW: 124,09 g/mol
Kokepunkt: 106°C
MDL nummer: MFCD00069133
CAS-nummer: 1550-44-3
FN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a0d35edaf392cc2f759d829aa7f33c8fd1402ae&vid=6a0d35edaf392cc2f759d829aa7f33c8fd1402ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %